重要文件
ENA321764734
Enamine
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.6
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO/c9-5-1-2-6(13)7(3-5)14-4-8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI 密鑰
KLRUDTNBNBHCES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)