重要文件
ENA321763740
Enamine
1,3-diethyl 2-methanesulfonamidopropanedioate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
253.28
MDL號碼:
mp
74-75
Iupac Name
diethyl 2-[(methylsulfonyl)amino]malonate
Inchi Code
1S/C8H15NO6S/c1-4-14-7(10)6(8(11)15-5-2)9-16(3,12)13/h6,9H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
HSSFRIVDLKBXLS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75600
Melting Point
74-75
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75600
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)