重要文件
ENA321762641
Enamine
3-[(4-methylphenyl)methoxy]aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.28
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-5-7-12(8-6-11)10-16-14-4-2-3-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
InChI 密鑰
DCFWNBWAFKVXFO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74191
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74191
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)