重要文件
ENA321762261
Enamine
3-ethylpentan-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
115.22
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethyl-1-methylbutylamine
Inchi Code
1S/C7H17N/c1-4-7(5-2)6(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFEDQQKVLBHDNO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73113
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)