重要文件
ENA321762137
Enamine
2-(1,3-thiazol-2-yl)propan-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.22
MDL號碼:
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-6(2,7)5-8-3-4-9-5/h3-4H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
XOYGWSITVXYAHY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42387
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)