重要文件
ENA313839596
Enamine
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.63
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9ClFN/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI 密鑰
RRUWTMVCHNYTES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)