重要文件
ENA311760399
Enamine
N-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanamide dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.16
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyl-2-(1-piperazinyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-7(8(12)9-2)11-5-3-10-4-6-11;;/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,9,12);2*1H
InChI 密鑰
JEBYTERECIYTEZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72596
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72596
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)