重要文件
ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.3
MDL號碼:
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
InChI 密鑰
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)