重要文件
ENA300790920
Enamine
[(4-sulfamoylphenyl)methyl]thiourea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.33
MDL號碼:
Iupac Name
4-{[(aminocarbothioyl)amino]methyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S2/c9-8(14)11-5-6-1-3-7(4-2-6)15(10,12)13/h1-4H,5H2,(H3,9,11,14)(H2,10,12,13)
InChI 密鑰
URAFIWIDRJBACC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65994
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65994
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)