重要文件
ENA296274841
Enamine
2-amino-1-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
326.65
MDL號碼:
Iupac Name
2-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN3O.2ClH/c13-10-2-1-3-11(8-10)15-4-6-16(7-5-15)12(17)9-14;;/h1-3,8H,4-7,9,14H2;2*1H
InChI 密鑰
GJWMZWVVMMVZDO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65138
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65138
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)