重要文件
ENA295068433
Enamine
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.28
MDL號碼:
Iupac Name
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11(13-8)14-10-4-2-9(6-12)3-5-10/h2-5,7H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
FWESEHNUSFUSGW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)