重要文件
ENA292596216
Enamine
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.24
MDL號碼:
mp
108-111
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8-3-4-9(7-10(8)15-2)12(5-6-12)11(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
WHSRBWOFSUGSHR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61728
Melting Point
108-111
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61728
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)