重要文件
ENA250698802
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]furan-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.24
MDL號碼:
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-2-furamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c13-8-9-3-5-10(6-4-9)14-12(15)11-2-1-7-16-11/h1-7H,8,13H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
RLFLJYXBVLZDGC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57544
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57544
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)