重要文件
ENA250698784
Enamine
5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.23
MDL號碼:
mp
136-138
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H2,12,13)
InChI 密鑰
QMYMOARPAJVXDF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57291
Melting Point
136-138
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57291
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)