重要文件
ENA249152453
Enamine
5,5-dimethyloxolan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
114.14
MDL號碼:
mp
6-10
Iupac Name
5,5-dimethyldihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-6(2)4-3-5(7)8-6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
NPHAVLULUWJQAS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56400
Flash Point
60
Melting Point
6-10
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)