重要文件
ENA245487938
Enamine
3-(propan-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.29
MDL號碼:
Iupac Name
3-isopropyl-6-(3-pyridinyl)isoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13N3O3/c1-8(2)13-12-10(15(19)20)6-11(17-14(12)21-18-13)9-4-3-5-16-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
MCMKHHNHWJAFTE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56083
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56083
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)