重要文件
ENA245486834
Enamine
4-methyl-1-[(oxiran-2-yl)methyl]piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
155.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-1-(2-oxiranylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8-2-4-10(5-3-8)6-9-7-11-9/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
ZXECTFQQKBDZQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53809
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53809
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)