重要文件
ENA245486746
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.21
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H11F2NO/c12-8-1-2-11(10(13)7-8)14-5-3-9(15)4-6-14/h1-2,7H,3-6H2
InChI 密鑰
IPHZDXYCDOEZDZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)