重要文件
ENA245486666
Enamine
3-amino-1-(4-bromophenyl)urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.06
MDL號碼:
mp
228-232
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8BrN3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
UCRZHEPROLFSAB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54381
Melting Point
228-232
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54381
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)