重要文件
ENA245486626
Enamine
(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.28
MDL號碼:
Iupac Name
N-(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-15-6-3-4-7-8(5-6)16-10(12-7)13-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3,(H3,11,12,13,14)
InChI 密鑰
IFDKYGFRLNFSIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)