重要文件
ENA238713457
Enamine
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.69
MDL號碼:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(9)8(11)10-7-4-2-3-5-7;/h6-7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI 密鑰
PUIOLMHGLHOXRA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52555
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52555
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)