重要文件
ENA238713014
Enamine
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.73
MDL號碼:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c14-10-11-5-4-6-12(9-11)13(16)15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2
InChI 密鑰
BXLNHFVIUOMFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51663
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51663