重要文件
ENA238712734
Enamine
4-methylpiperidine-1-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.27
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-1-piperidinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H14N2S/c1-6-2-4-9(5-3-6)7(8)10/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,10)
InChI 密鑰
NKZTZMGHVVUYMR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51134
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51134
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)