重要文件
ENA238712016
Enamine
3-(2-phenylethoxy)propan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-phenylethoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c12-8-4-9-13-10-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6H,4,7-10,12H2
InChI 密鑰
ONEOQRJTHAYVJL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)