重要文件
ENA238711460
Enamine
3-{[(4-fluorophenyl)carbamoyl]methoxy}benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
289.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-[2-(4-fluoroanilino)-2-oxoethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12FNO4/c16-11-4-6-12(7-5-11)17-14(18)9-21-13-3-1-2-10(8-13)15(19)20/h1-8H,9H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
JVQKBINYWGCYFM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45316
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)