重要文件
ENA196830038
Enamine
2-[3-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylacetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.26
MDL號碼:
Iupac Name
2-[3-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-13(2)11(14)8-15-10-5-3-4-9(6-10)7-12/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChI 密鑰
RYPPCJWNXCARPL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43837
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43837