重要文件
ENA184121196
Enamine
N-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]piperidine-4-carboxamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
286.78
MDL號碼:
Iupac Name
N-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19FN2O.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)7-10-17-14(18)12-5-8-16-9-6-12;/h1-4,12,16H,5-10H2,(H,17,18);1H
InChI 密鑰
NINGQARZWLSURI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41417
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41417
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)