重要文件
ENA181912144
Enamine
4-(cyclopropylformamido)butanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.2
MDL號碼:
Iupac Name
4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7(11)2-1-5-9-8(12)6-3-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,12)(H,10,11)
InChI 密鑰
FBQKZCUKSMUAID-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36850
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36850
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)