重要文件
ENA181911721
Enamine
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.25
MDL號碼:
Iupac Name
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-11-4-2-3-7(11)6-5-12-8(9)10-6/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChI 密鑰
OJSPACHFRLZYCB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37379
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37379