重要文件
ENA181911427
Enamine
3-(2-methylcyclopropaneamido)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
219.24
MDL號碼:
Iupac Name
3-{[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-7-5-10(7)11(14)13-9-4-2-3-8(6-9)12(15)16/h2-4,6-7,10H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
NJHLXYNGPQOJLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36941
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)