重要文件
ENA181911164
Enamine
2-chloro-N-({2-[(morpholine-4-sulfonyl)methyl]phenyl}methyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
346.83
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-{2-[(4-morpholinylsulfonyl)methyl]benzyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O4S/c15-9-14(18)16-10-12-3-1-2-4-13(12)11-22(19,20)17-5-7-21-8-6-17/h1-4H,5-11H2,(H,16,18)
InChI 密鑰
KMICSIPZCUNJIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28333
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)