重要文件
ENA161209681
Enamine
1-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.34
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-4-15-7-5-6-14(15)9-16-11(2)8-13(10-17)12(16)3/h8,10,14H,4-7,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
BPXZUWKZDAPQMP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36064