重要文件
ENA161208704
Enamine
2-[2-(methylamino)acetamido]benzoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.68
MDL號碼:
Iupac Name
2-{[(methylamino)acetyl]amino}benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O3.ClH/c1-11-6-9(13)12-8-5-3-2-4-7(8)10(14)15;/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI 密鑰
XDYUTICSOITAFH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08834
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08834
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)