重要文件
ENA152120994
Enamine
3,5-dimethylpiperidine-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.71
MDL號碼:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H14ClNO2S/c1-6-3-7(2)5-9(4-6)12(8,10)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
RPGSVLHMPDNRFE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29825
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)