重要文件
ENA117737825
Enamine
2-chloro-N,N-bis(propan-2-yl)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.7
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N,N-diisopropylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H18ClNO/c1-6(2)11(7(3)4)9(12)8(5)10/h6-8H,1-5H3
InChI 密鑰
VMGBVCZLORGNTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23401
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23401