重要文件
ENA069848483
Enamine
4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-3-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
219.33
MDL號碼:
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-3-15-6-8-16(9-7-15)13-5-4-12(14)10-11(13)2/h4-5,10H,3,6-9,14H2,1-2H3
InChI 密鑰
JJVFGPRIMUANRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23677
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)