重要文件
ENA068330977
Enamine
N-[(furan-2-yl)methyl]aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.21
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-5-10(6-3-1)12-9-11-7-4-8-13-11/h1-8,12H,9H2
InChI 密鑰
HCYZEVXWZFESIN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23491
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23491
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)