重要文件
ENA066595732
Enamine
3-(2-fluorobenzenesulfonyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.23
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c10-7-3-1-2-4-8(7)15(13,14)6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HUYSOSRTHMMBHI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)