重要文件
ENA061488466
Enamine
5-bromo-N-hydroxythiophene-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.06
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-N-hydroxy-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c6-4-2-1-3(10-4)5(8)7-9/h1-2,9H,(H,7,8)
InChI 密鑰
DUAVGTBNUROKDD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)