重要文件
ENA053246694
Enamine
2-bromo-3-(4-methylphenyl)propanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.1
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-3-(4-methylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10BrN/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-10(11)7-12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI 密鑰
LWIBRNSEZYUOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12623
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)