重要文件
ENA048303216
Enamine
2-{8-methyl-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-yl}acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.26
MDL號碼:
Iupac Name
(8-methyl-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dec-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4/c1-7-2-4-11(5-3-7)9(16)13(6-8(14)15)10(17)12-11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,17)(H,14,15)
InChI 密鑰
JDHLGQPYECBZSL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10960
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10960
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)