重要文件
ENA024294151
Enamine
5-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.31
MDL號碼:
Iupac Name
5-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3S2/c10-6-5-14-8(13)9(6)4-2-1-3-7(11)12/h1-5H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
KVEUMEOQMJZFRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)