重要文件
ENA024293989
Enamine
4-butoxy-3-methoxybenzohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.29
MDL號碼:
Iupac Name
4-butoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C12H18N2O3/c1-3-4-7-17-10-6-5-9(12(15)14-13)8-11(10)16-2/h5-6,8H,3-4,7,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
LKTFHRYMTHSIOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07949
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07949