重要文件
ENA018110278
Enamine
3-ethoxy-4-[2-oxo-2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
291.35
MDL號碼:
Iupac Name
3-ethoxy-4-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-2-20-15-10-13(11-18)6-7-14(15)21-12-16(19)17-8-4-3-5-9-17/h6-7,10-11H,2-5,8-9,12H2,1H3
InChI 密鑰
GRFHYGLPIUKURI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07245
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07245