重要文件
ENA018107571
Enamine
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
374.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11IN2O2S/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-18(16,17)12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8,15H,14H2
InChI 密鑰
WWRSQRZMEAYPDH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)