重要文件
CO1H324A7B7E
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)thiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.11
Iupac Name
4-bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3S/c1-5-2-9-11(3-5)7-10-6(8)4-12-7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XGDANQFRDMDLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)