重要文件
CO1H324A62A6
CombiPhos Catalysts Inc
(3-(azetidin-3-yl)phenyl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.01
Iupac Name
(3-(azetidin-3-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO2/c12-10(13)9-3-1-2-7(4-9)8-5-11-6-8/h1-4,8,11-13H,5-6H2
InChI 密鑰
JOIQABWIXZVCMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)