重要文件
COMH93D5F40B
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
284.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-10-2-1-3-11(8-10)14-6-4-9(5-7-14)12(15)16/h1-3,8-9H,4-7H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
SEZDIKBWBKCELD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)