重要文件
COMH6E40A36F
Combi-Blocks, Inc.
tert-butyl N-(3-hydroxy-2-phenylpropyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.33
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (3-hydroxy-2-phenylpropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-9-12(10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI 密鑰
GVWMKFBBAJMCBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4433
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4433