重要文件
COMH4211C040
Combi-Blocks, Inc.
Methanesulfonic acid 3-cyano-2,2-dimethyl-propyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.25
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyano-2,2-dimethylpropyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-7(2,4-5-8)6-11-12(3,9)10/h4,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZKTBVOHPIXNMFE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)